(8-Quinolinolato)lithium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Lithium quinolin-8-olate, Liq
Q0100-1G Q0100-5G
TCIAQ0100-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAQ0100-1G TCIAQ0100-5G
(8-Quinolinolato)lithium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(8-Quinolinolato)lithium
Formule: C₉H₆LiNO
MW: 151,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00152778
Numéro CAS: 25387-93-3
EINECS: 246-932-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5f24c442546b77c641d093e7d279169c6c688d7&vid=b5f24c442546b77c641d093e7d279169c6c688d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité