Quinoline-N-oxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Quinoline 1-oxide, Quinoline-1-oxide
Q0104-25G Q0104-5G
TCIAQ0104-25GEA 167 EUR InStock
TCIAQ0104-25G TCIAQ0104-5G
Quinoline-N-oxide ≥98.0% (par GC)
Quinoline-N-oxide
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,161 g/mol
Point d'ébullition: 172°C
Numéro MDL: MFCD00006737
Numéro CAS: 1613-37-2
EINECS: 216-560-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité