SQ 22536 ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Q0105-10MG Q0105-50MG
TCIAQ0105-10MGEA 112 EUR InStock
TCIAQ0105-10MG TCIAQ0105-50MG
SQ 22536 ≥97.0% (par GC)
SQ 22536
Formule: C₉H₁₁N₅O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210216
Numéro CAS: 17318-31-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 162.0 to 167.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité