Reserpine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAR0007-5GEA 228 EUR InStock
TCIAR0007-5G TCIAR0007-1G
Reserpine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Reserpine
Formule: C₃₃H₄₀N₂O₉
MW: 608,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005091
Numéro CAS: 50-55-5
EINECS: 200-047-9
Merck Index: 14,08145
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -172 to -182 deg (C=1, DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité