Rose Bengal
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAR0041-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAR0041-25G
Rose Bengal
Rose Bengal
Formule: C₂₀H₂Cl₄I₄O₅Na₂
MW: 1017,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151169
Numéro CAS: 632-69-9
EINECS: 211-183-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Lambda max. 547.0 to 551.0 nm (0.02mol/L AcONH4 sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 900 (0.02mol/L AcONH4 sol., 547.0 to 551.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité