Butyl ricinoleate (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ricinoleic Acid Butyl Ester, Ricinolic Acid Butyl Ester
R0045-25ML R0045-500ML
TCIAR0045-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAR0045-25ML TCIAR0045-500ML
Butyl ricinoleate (par GC)
Butyl ricinoleate
Formule: C₂₂H₄₂O₃
MW: 354,58 g/mol
Point d'ébullition: 275°C
Point d'éclair: 115°C
Numéro MDL: MFCD00136031
Numéro CAS: 151-13-3
EINECS: 205-785-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f59f407ee1287ddd351bd1e9fef649cf1fdd412&vid=2f59f407ee1287ddd351bd1e9fef649cf1fdd412&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 74.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité