Riboflavin tetrabutyrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
R0055-25G R0055-5G
TCIAR0055-25GEA 157 EUR InStock
TCIAR0055-25G TCIAR0055-5G
Riboflavin tetrabutyrate ≥98.0% (par HPLC)
Riboflavin tetrabutyrate
Formule: C₃₃H₄₄N₄O₁₀
MW: 656,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059691
Numéro CAS: 752-56-7
EINECS: 212-034-5
Merck Index: 14,08200
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
Absorbance min. 0.270 (15 mg/L, EtOH, 443.0 to 447.0 nm)
abs-ratio (a/b) 2.47 to 2.77 (E270/E445)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité