D(+)-Ribono-1,4-lactone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
R0063-1G R0063-5G
TCIAR0063-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAR0063-1G TCIAR0063-5G
D(+)-Ribono-1,4-lactone ≥97.0% (par GC)
D(+)-Ribonic acid γ-lactone
Formule: C₅H₈O₅
Numéro MDL: MFCD00063241
Numéro CAS: 5336-08-3
EINECS: 226-256-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +20.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité