β-D-Ribofuranose-1,2,3,5-tetraacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
R0066-25G R0066-5G
TCIAR0066-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAR0066-25G TCIAR0066-5G
β-D-Ribofuranose-1,2,3,5-tetraacetate ≥98.0% (par GC)
beta-D-Ribofuranose-1,2,3,5-tetraacetate
Formule: C₁₃H₁₈O₉
MW: 318,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005358
Numéro CAS: 13035-61-5
EINECS: 235-898-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 85.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -16.0 deg (C=5, MeOH)
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité