Ranitidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
R0073-25G R0073-5G
TCIAR0073-25GEA 143 EUR InStock
TCIAR0073-25G TCIAR0073-5G
Ranitidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ranitidine hydrochloride
Formule: C₁₃H₂₂N₄O₃S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00069339
Numéro CAS: 66357-59-3
EINECS: 266-333-0
Merck Index: 14,08110
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité