Ribavirin ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
R0077-100MG R0077-500MG
TCIAR0077-100MGEA 20.9 EUR InStock
TCIAR0077-100MG TCIAR0077-500MG
Ribavirin ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Ribavirin
Formule: C8H12N4O5
Numéro MDL: MFCD00058564
Numéro CAS: 36791-04-5
Merck Index: 14,08198
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -33.0 to -37.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité