Rebamipide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
R0085-1G R0085-25G R0085-5G
TCIAR0085-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAR0085-1G TCIAR0085-25G TCIAR0085-5G
Rebamipide ≥98.0% (par HPLC)
Rebamipide
Formule: C₁₉H₁₅ClN₂O₄
MW: 370,79 g/mol
Point de fusion: 290°C
Numéro MDL: MFCD11114396
Numéro CAS: 90098-04-7
Merck Index: 14,08124
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0675f5a5df6fe982e0427fc79ad9f943a7ca02a&vid=114714f23a8c464b6b814cecb65f54b14f2167ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité