13-cis-Retinoic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
R0088-1G R0088-100MG
TCIAR0088-1GEA 191 EUR InStock
TCIAR0088-1G TCIAR0088-100MG
13-cis-Retinoic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
13-cis-Retinoic acid
Formule: C₂₀H₂₈O₂
Point de fusion: 175°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00079542
Numéro CAS: 4759-48-2
EINECS: 225-296-0
Merck Index: 14,05228
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité