Raclopride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-3,5-Dichloro-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-hydroxy-6-methoxybenzamide
R0094-200MG R0094-1G
TCIAR0094-200MGEA 116 EUR InStock
TCIAR0094-200MG TCIAR0094-1G
Raclopride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Raclopride
Formule: C₁₅H₂₀Cl₂N₂O₃
MW: 347,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179386
Numéro CAS: 84225-95-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=278fabcc4b674b8ca2bd01a81cd9a9563c3272dc&vid=278fabcc4b674b8ca2bd01a81cd9a9563c3272dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -67.0 to -71.0 deg (C=2,Acetone)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité