Rebaudioside A ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl (4R,4aS,6aR,9S,11aR,11bS)-9-(((2S,3R,4S,5R,6R)-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,4-bis(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4,11b-dimethyl-8-methylenetetradecahydro-6a,9-methanocyclohepta[a]naphthalene-4-carboxylate
R0095-25G R0095-5G
TCIAR0095-25GEA 109 EUR InStock
TCIAR0095-25G TCIAR0095-5G
Rebaudioside A ≥98.0% (par HPLC)
Rebaudioside A
Formule: C₄₄H₇₀O₂₃
MW: 967,02 g/mol
Point de fusion: 235°C
Numéro MDL: MFCD02183463
Numéro CAS: 58543-16-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -36.0 deg (C=1、H2O) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité