Rapamycin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAR0097-25MGEA 77 EUR InStock
TCIAR0097-25MG
Rapamycin ≥98.0% (par HPLC)
Rapamycin
Formule: C₅₁H₇₉NO₁₃
MW: 914,19 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00867594
Numéro CAS: 53123-88-9
Merck Index: 14,08114
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 1.20 to 1.70 %
Specific rotation [a]20/D -145 to -155 deg (C=0.2, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité