2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridine-2-yl ]methyl]thio]-1H-benzimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Rabeprazole sulphide, 2-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridyl]methylthio]benzimidazole
R0098-200MG R0098-1G
TCIAR0098-200MGEA 48.4 EUR InStock
TCIAR0098-200MG TCIAR0098-1G
2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridine-2-yl ]methyl]thio]-1H-benzimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridine-2-yl ]methyl]thio]-1H-benzimidazole
Formule: C₁₈H₂₁N₃O₂S
MW: 343,4432 g/mol
Numéro MDL: MFCD08063845
Numéro CAS: 117977-21-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbdca6807f6b42d427e6e0104d8cfba2c1713abb&vid=fbdca6807f6b42d427e6e0104d8cfba2c1713abb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité