Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rifaximin ≥97.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (2S,16Z,18E,20S,21S,22R,23R,24R,25S,26R,27S,28E)-25-(Acetyloxy)-5,6,21,23-tetrahydroxy-27-methoxy-2,4,11,16,20,22,24,26-octamethyl-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)benzofuro[4,5-e]pyrido[1,2-a]benzimidazole-1,15(2H)-dione

R0101-1G R0101-5G
TCIAR0101-1GEA 95.7 EUR InStock
TCIAR0101-1G TCIAR0101-5G
Rifaximin ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Rifaximin


Formule: C₄₃H₅₁N₃O₁₁
MW: 785,89 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00864973
Numéro CAS: 80621-81-4
Merck Index: 14,08220
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c9a8f3701b124fae0cd9f0bc5cd82ab6f1dd90a&vid=3c9a8f3701b124fae0cd9f0bc5cd82ab6f1dd90a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité