Rosiglitazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-(4-(2-(Methyl(pyridin-2-yl)amino)ethoxy)benzyl)thiazolidine-2,4-dione
R0106-200MG R0106-1G
TCIAR0106-200MGEA 20.9 EUR InStock
TCIAR0106-200MG TCIAR0106-1G
Rosiglitazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Rosiglitazone
Formule: C₁₈H₁₉N₃O₃S
MW: 357,43 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00871760
Numéro CAS: 122320-73-4
Merck Index: 14,08265
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f54dcc0db2825f6fa36cd29221779d328902710c&vid=f54dcc0db2825f6fa36cd29221779d328902710c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité