Raloxifene hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
R0109-1G R0109-5G
TCIAR0109-1GEA 186 EUR InStock
TCIAR0109-1G TCIAR0109-5G
Raloxifene hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Raloxifene hydrochloride
Formule: C₂₈H₂₇NO₄S
Numéro MDL: MFCD01938233
Numéro CAS: 82640-04-8
Merck Index: 14,08098
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=314b22183591277810f724cbb6964d4088582111&vid=314b22183591277810f724cbb6964d4088582111&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité