Rolipram ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
R0110-50MG R0110-250MG
TCIAR0110-50MGEA 128 EUR InStock
TCIAR0110-50MG TCIAR0110-250MG
Rolipram ≥98.0% (par HPLC)
Rolipram
Formule: C₁₆H₂₁NO₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00270906
Numéro CAS: 61413-54-5
EINECS: 262-771-1
Merck Index: 14,08251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616c253617a86c2ead44de2b5aba318d969fa330&vid=616c253617a86c2ead44de2b5aba318d969fa330&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité