Ranolazine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(4-(2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl)piperazin-1-yl)acetamide dihydrochloride
R0112-1G R0112-5G
TCIAR0112-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAR0112-1G TCIAR0112-5G
Ranolazine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ranolazine dihydrochloride
Formule: C₂₄H₃₃N₃O₄
MW: 500,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788770
Numéro CAS: 95635-56-6
Merck Index: 14,08111
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42d3464090952500d1223929d4335fd604c20355&vid=42d3464090952500d1223929d4335fd604c20355&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité