Ritodrine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(4-Hydroxyphenethyl)-4-hydroxynorephedrine Hydrochloride
R0114-250MG R0114-1G
TCIAR0114-250MGEA 23.1 EUR InStock
TCIAR0114-250MG TCIAR0114-1G
Ritodrine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Ritodrine hydrochloride
Formule: C₁₇H₂₁NO₃
MW: 323,82 g/mol
Point de fusion: 195°C
Numéro MDL: MFCD01657514
Numéro CAS: 23239-51-2
EINECS: 245-514-8
Merck Index: 14,08237
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99f3da894f5e8389a9f79e9b1d9e4d61912e956d&vid=99f3da894f5e8389a9f79e9b1d9e4d61912e956d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité