Rabeprazole sodium salt ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium 2-(((4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl)methyl)sulphinyl)benzo[d]imidazol-1-ide
R0115-100MG R0115-1G
TCIAR0115-100MGEA 19.8 EUR InStock
TCIAR0115-100MG TCIAR0115-1G
Rabeprazole sodium salt ≥98.0% (par HPLC)
Rabeprazole sodium salt
Formule: C₁₈H₂₁N₃O₃S
MW: 381,43 g/mol
Point de fusion: 150°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02092688
Numéro CAS: 117976-90-6
Merck Index: 14,08089
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=192c1e1b33e6f4eb6955152cd2940ad5d4e3219d&vid=192c1e1b33e6f4eb6955152cd2940ad5d4e3219d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité