Ritonavir ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: A-84538, Thiazol-5-ylmethyl ((2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-((S)-2-(3-((2-isopropylthiazol-4-yl)methyl)-3-methylureido)-3-methylbutanamido)-1,6-diphenylhexan-2-yl)carbamate, ABT-538, Abbott 84538
R0116-200MG R0116-1G
TCIAR0116-200MGEA 51.7 EUR InStock
TCIAR0116-200MG TCIAR0116-1G
Ritonavir ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Ritonavir
Formule: C₃₇H₄₈N₆O₅S₂
MW: 720,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00927142
Numéro CAS: 155213-67-5
Merck Index: 14,08238
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92f4b829d234da338a60f3ab842324f47667d504&vid=92f4b829d234da338a60f3ab842324f47667d504&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 127.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +10.0 deg (C=2,MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité