RuCl[(R,R)-Fsdpen](p-cymene) ≥90% (par RMN)
Fournisseur: TCI
Synonyms: [(R,R)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)pentafluorobenzenesulphonamide]chloro(p-cymene)ruthenium(II), Chloro(p-cymene)[(R,R)-N-(pentafluorobenzenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine]ruthenium(II)
R0123-200MG R0123-1G
TCIAR0123-200MGEA 55 EUR InStock
TCIAR0123-200MG TCIAR0123-1G
RuCl[(R,R)-Fsdpen](p-cymene) ≥90% (par RMN)
RuCl[(R,R)-Fsdpen](p-cymene)
Formule: C₃₀H₂₈ClF₅N₂O₂RuS
MW: 712,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD12545963
Numéro CAS: 1026995-71-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce16a7d4c37940c1d406dcb85f8e4ec195e2c169&vid=ce16a7d4c37940c1d406dcb85f8e4ec195e2c169&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (19F-qNMR) min. 90 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité