RuCl[(R,R)-Tsdpen](mesitylene) ≥90% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: [(R,R)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide]chloro(mesitylene)ruthenium(II), [N-[(1R,2R)-2-(Amino-kN)-1,2- diphenylethyl]-4-methylbenzenesulphonamidato-kN]chloro [(1,2,3,4,5,6-n)-1,3,5-trimethylbenzene]-ruthenium, Chloro(mesitylene)[(R,R)-N-(p-toluenesulphonyl)-1,2-diphenylethylenediamine]ruthenium(II)
R0127-200MG R0127-1G
TCIAR0127-200MGEA 39.6 EUR InStock
TCIAR0127-200MG TCIAR0127-1G
RuCl[(R,R)-Tsdpen](mesitylene) ≥90% (par HPLC)
RuCl[(R,R)-Tsdpen](mesitylene)
Formule: C₃₀H₃₃ClN₂O₂RuS
MW: 622,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD12545951
Numéro CAS: 174813-82-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=786e23fcab6647577d947a91601d77d18b6b4cb2&vid=786e23fcab6647577d947a91601d77d18b6b4cb2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité