RuCl2[(R)-dm-segphos®][(R,R)-dpen]
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dichloro{(R)-(+)-5,5'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole}[(1R,2R)-(+)-1,2-diphenylethylenediamine]ruthenium(II) RuCl2[(R)-dm-segphos®][(R,R)-dpen]
R0131-200MG R0131-1G
TCIAR0131-200MGEA 42.9 EUR InStock
TCIAR0131-200MG TCIAR0131-1G
RuCl2[(R)-dm-segphos®][(R,R)-dpen]
RuCl2[(R)-dm-segphos®][(R,R)-dpen]
Formule: C₆₀H₆₀Cl₂N₂O₄P₂Ru
MW: 1107,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD09753031
Numéro CAS: 944450-45-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e5d6bfc1966bf56947610da0498a7c686e2cebc&vid=8e5d6bfc1966bf56947610da0498a7c686e2cebc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
IR to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité