RuCl2[(R)-xylbinap][(R,R)-dpen]
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dichloro[(R)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl][(R,R)-1,2-diphenylethylenediamine]ruthenium(II), Dichloro{(R)-(+)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}[(1R,2R)-(+)-1,2-diphenylethylenediamine]ruthenium(II) RuCl2[(R)-xylbinap][(R,R)-dpen]
R0135-200MG R0135-1G
TCIAR0135-200MGEA 40.7 EUR InStock
TCIAR0135-200MG TCIAR0135-1G
RuCl2[(R)-xylbinap][(R,R)-dpen]
RuCl2[(R)-xylbinap][(R,R)-dpen]
Formule: C₆₆H₆₄Cl₂N₂P₂Ru
MW: 1119,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD09753028
Numéro CAS: 220114-38-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94bdb4870db6a863dc73c03dcae76d8624ad59d3&vid=94bdb4870db6a863dc73c03dcae76d8624ad59d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
IR to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité