(R)-RUCY®-XylBINAP
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: RuCl[(R)-daipena][(R)-xylbinap]
R0139-200MG R0139-1G
TCIAR0139-200MGEA 47.3 EUR InStock
TCIAR0139-200MG TCIAR0139-1G
(R)-RUCY®-XylBINAP
(R)-RUCY®-XylBINAP
Formule: C₇₁H₇₃ClN₂O₂P₂Ru
MW: 1184,84 g/mol
Numéro MDL: MFCD20261161
Numéro CAS: 1384974-38-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c08105a4cfe7b50a6ecb755ce8a0d56f3c04341f&vid=c08105a4cfe7b50a6ecb755ce8a0d56f3c04341f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Content (Ruthenium) 8 to 9 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité