Regorafenib ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4-(3-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ureido)-3-fluorophenoxy)-N-methylpicolinamide, BAY-73-4506
R0142-25MG R0142-100MG
TCIAR0142-25MGEA 73.7 EUR InStock
TCIAR0142-25MG TCIAR0142-100MG
Regorafenib ≥98.0% (par HPLC)
Regorafenib
Formule: C₂₁H₁₅ClF₄N₄O₃
MW: 482,8 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD16038047
Numéro CAS: 755037-03-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e6020ef7c375ffd17eb9143aa76f8fcfff800c6&vid=3e6020ef7c375ffd17eb9143aa76f8fcfff800c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 11.00 to 12.20 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité