Rufinamide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2,6-Difluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide
R0143-25MG R0143-100MG R0143-1G
TCIAR0143-25MGEA 17.6 EUR InStock
TCIAR0143-25MG TCIAR0143-100MG TCIAR0143-1G
Rufinamide ≥98.0% (par HPLC)
Rufinamide
Formule: C₁₀H₈F₂N₄O
MW: 238,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00865314
Numéro CAS: 106308-44-5
Merck Index: 14,08293
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9033f47d18b0ccce9a265413946306c22697a0c&vid=a9033f47d18b0ccce9a265413946306c22697a0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 22.50 to 24.50 %
Melting point 239.0 to 243.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité