[RuCl(p-cymene)((R)-xylbinap)]Cl
Fournisseur: TCI
Synonyms: Chloro[(R)-(+)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl](p-cymene)ruthenium(II) Chloride, Chloro{(R)-(+)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}(p-cymene)ruthenium(II) chloride [RuCl(p-cymene)((R)-xylbinap}]Cl
R0150-200MG R0150-1G
TCIAR0150-200MGEA 46.2 EUR InStock
TCIAR0150-200MG TCIAR0150-1G
[RuCl(p-cymene)((R)-xylbinap)]Cl
[RuCl(p-cymene)((R)-xylbinap)]Cl
Formule: C₆₂H₆₂Cl₂P₂Ru
MW: 1041,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD09753015
Numéro CAS: 944451-24-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=437981766094f1614dd3ebd4113e6c71c8247cde&vid=437981766094f1614dd3ebd4113e6c71c8247cde&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
IR to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité