[RuCl(p-cymene)((S)-xylbinap)]Cl
Fournisseur: TCI
Synonyms: Chloro{(S)-(-)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}(p-cymene)ruthenium(II) chloride [RuCl(p-cymene)((S)-xylbinap)]Cl, Chloro{(S)-(-)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}(p-cymene)ruthenium(II) chloride, Chloro[(S)-(-)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl](p-cymene)ruthenium(II) Chloride
R0151-200MG R0151-1G
TCIAR0151-200MGEA 40.7 EUR InStock
TCIAR0151-200MG TCIAR0151-1G
[RuCl(p-cymene)((S)-xylbinap)]Cl
[RuCl(p-cymene)((S)-xylbinap)]Cl
Formule: C₆₂H₆₂Cl₂P₂Ru
MW: 1041,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD09753015
Numéro CAS: 944451-25-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=306840f14c34f0f3701d7924f6b21afa3e3f71fd&vid=306840f14c34f0f3701d7924f6b21afa3e3f71fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
IR to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité