[RuCl(p-cymene)((R)-dtbm-segphos®)]Cl
Fournisseur: TCI
Synonyms: Chloro{(R)-(-)-5,5'-bis[di(3,5-di-t-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole}(p-cymene)ruthenium(II) chloride [RuCl(p-cymene)((R)-dtbm-segphos®)]Cl, Chloro[(R)-(-)-5,5'-bis[bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole](p-cymene)ruthenium(II) Chloride
R0158-200MG R0158-1G
TCIAR0158-200MGEA 36.3 EUR InStock
TCIAR0158-200MG TCIAR0158-1G
[RuCl(p-cymene)((R)-dtbm-segphos®)]Cl
[RuCl(p-cymene)((R)-dtbm-segphos®)]Cl
Formule: C₈₄H₁₁₄Cl₂O₈P₂Ru
MW: 1485,75 g/mol
Numéro MDL: MFCD09753019
Numéro CAS: 944451-32-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ef4e674bdfd93a5978077e3fd9865eea1432d8d&vid=7ef4e674bdfd93a5978077e3fd9865eea1432d8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
IR to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité