Roxithromycin ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
R0164-5G R0164-25G
TCIAR0164-5GEA 49.5 EUR InStock
TCIAR0164-5G TCIAR0164-25G
Roxithromycin ≥95.0% (par HPLC)
Roxithromycin
Formule: C₄₁H₇₆N₂O₁₅
Point de fusion: 120°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00214389
Numéro CAS: 80214-83-1
Merck Index: 14,08276
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f259f1446a7ee8946095fec0b97cdab5c25abead&vid=f259f1446a7ee8946095fec0b97cdab5c25abead&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 3.10 to 3.60 %
Specific rotation [a]20/D -93.0 to -96.0 deg (C=1, Acetone) (calcd.on anh.substance)
Water max. 3.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité