Diacetato[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ru(OAc)2[(R)-binap]
R0166-200MG R0166-1G
TCIAR0166-200MGEA 39.6 EUR InStock
TCIAR0166-200MG TCIAR0166-1G
Diacetato[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Diacetato[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]ruthenium(II)
Formule: C₄₈H₃₈O₄P₂Ru
MW: 841,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD09753020
Numéro CAS: 325146-81-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e67c8f89b41908b0cd8be8e499e55df5b656be69&vid=e67c8f89b41908b0cd8be8e499e55df5b656be69&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark purple powder to crystal
IR to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité