Diacetato{(R)-(+)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}ruthenium(II)
Fournisseur: TCI
R0170-1G R0170-200MG
TCIAR0170-1GEA 151 EUR InStock
TCIAR0170-1G TCIAR0170-200MG
Diacetato{(R)-(+)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}ruthenium(II)
Diacetato{(R)-(+)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}ruthenium(II)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09753022
Numéro CAS: 374067-50-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
IR to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité