Rizatriptan benzoate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N,N-Dimethyl-2-[5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethylamine Benzoate
R0181-50MG R0181-250MG
TCIAR0181-50MGEA 80.3 EUR InStock
TCIAR0181-50MG TCIAR0181-250MG
Rizatriptan benzoate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Rizatriptan benzoate
Formule: C₂₂H₂₅N₅O₂
MW: 391,475 g/mol
Numéro MDL: MFCD00866224
Numéro CAS: 145202-66-0
Merck Index: 14,08241
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23c1596b3205d952545eddd2f9e263be9eaaa0e6&vid=23c1596b3205d952545eddd2f9e263be9eaaa0e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of Ion-Pair)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité