(4S)-4-[3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]-pyrrolidin-2-one ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-(+)-Rolipram, (S)-4-(3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl)pyrrolidin-2-one, (S)-(+)-4-[3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]pyrrolidin-2-one
R0183-10MG R0183-50MG
TCIAR0183-10MGEA 83.6 EUR InStock
TCIAR0183-10MG TCIAR0183-50MG
(4S)-4-[3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]-pyrrolidin-2-one ≥98.0% (par HPLC)
(4S)-4-[3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenyl]-pyrrolidin-2-one
Formule: C₁₆H₂₁NO₃
MW: 275,35 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03093861
Numéro CAS: 85416-73-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2756ab06227bf3fdfd65dffe5b385d67443bc0ce&vid=2756ab06227bf3fdfd65dffe5b385d67443bc0ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 97.0 ee%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.50 to 5.50 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité