Rhodamine 19 ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
R0186-1G R0186-200MG
TCIAR0186-1GEA 266 EUR InStock
TCIAR0186-1G TCIAR0186-200MG
Rhodamine 19 ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Rhodamine 19
Formule: C₂₆H₂₆N₂O₃
MW: 414,51 g/mol
Point de fusion: 299°C
Numéro MDL: MFCD09056722
Numéro CAS: 25152-49-2
EINECS: 246-666-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Molar extinction coefficient min. 13000 (MeOH, 516.0 to 521.0nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité