Resiquimod ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
R0197-25MG R0197-100MG
TCIAR0197-25MGEA 64.9 EUR InStock
TCIAR0197-25MG TCIAR0197-100MG
Resiquimod ≥98.0% (par HPLC)
Resiquimod
Formule: C₁₇H₂₂N₄O₂
Point de fusion: 193°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00937759
Numéro CAS: 144875-48-9
Merck Index: 14,08151
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86f79eb394a8b5cecbe5c6ee2f68d2d804da8ee4&vid=86f79eb394a8b5cecbe5c6ee2f68d2d804da8ee4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 17.00 to 18.50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité