Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Raptinal ≥96.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 9H,9'H-[9,9'-Bifluorene]-9,9'-dicarbaldehyde

R0199-25MG R0199-100MG
TCIAR0199-25MGEA 135 EUR InStock
TCIAR0199-25MG TCIAR0199-100MG
Raptinal ≥96.0% (par HPLC)
Raptinal


Formule: C₂₈H₁₈O₂
MW: 386,44 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD30480931
Numéro CAS: 1176-09-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 217.0 to 221.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité