Rifamycin S ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Dideoxy-1,4-dihydro-1,4-dioxorifamycin
R0200-5G R0200-1G
TCIAR0200-5GEA 451 EUR InStock
TCIAR0200-5G TCIAR0200-1G
Rifamycin S ≥98.0% (par HPLC)
Rifamycin S
Formule: C₃₇H₄₅NO₁₂
MW: 695,76 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06198807
Numéro CAS: 13553-79-2
EINECS: 236-938-4
Merck Index: 14,08217
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +451 to +500 deg (C=0.1, methanol)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité