Résazurine sel de sodium ≥85.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-Sodiooxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, Sodium 7-oxido-3-oxo-3H-phenoxazine 10-oxide, Resazurin sodium, Resazurin
R0203-1G R0203-5G
TCIAR0203-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAR0203-1G TCIAR0203-5G
Résazurine sel de sodium ≥85.0% (par HPLC)
Résazurine sel de sodium
Formule: C₁₂H₆NNaO₄
MW: 251,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005036
Numéro CAS: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5
Merck Index: 14,08141
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84a9e1a6901d7e94e86443ffb641c17c336f8cd4&vid=84a9e1a6901d7e94e86443ffb641c17c336f8cd4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Lambda max. 598.0 to 602.0nm (H2O)
Absorbance min. 0.450 (5mg/L、H2O、598.0 to 602.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité