Rasagiline mesylate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-N-Propargyl-1-indanamine Methanesulphonate, (R)-N-(Prop-2-yn-1-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine methanesulphonate, (R)-N-(2-Propyn-1-yl)-1-indanamine Methanesulphonate
R0213-250MG R0213-1G R0213-5G
TCIAR0213-250MGEA 70.4 EUR InStock
TCIAR0213-250MG TCIAR0213-1G TCIAR0213-5G
Rasagiline mesylate ≥98.0% (par HPLC)
Rasagiline mesylate
Formule: C₁₂H₁₃N·CH₄O₃S
MW: 267,34 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08460604
Numéro CAS: 161735-79-1
Merck Index: 14,08116
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +22.0 deg (C=2, ethanol)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité