RS-127445 hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: RS-127445 HCl, 4-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)-6-isopropylpyrimidin-2-amine hydrochloride
R0221-10MG R0221-50MG
TCIAR0221-10MGEA 142 EUR InStock
TCIAR0221-10MG TCIAR0221-50MG
RS-127445 hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
RS-127445 hydrochloride
Formule: C₁₇H₁₆FN₃·HCl
MW: 317,79 g/mol
Point de fusion: 158°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11112196
Numéro CAS: 199864-86-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 12.60 to 13.80 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité