RepSox ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-[3-(6-Methylpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-1,5-naphthyridine, 2-(3-(6-Methylpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)-1,5-naphthyridine, ALK 5 Inhibitor II, TGF-beta RI Kinase Inhibitor II
R0224-25MG R0224-5MG
TCIAR0224-25MGEA 258 EUR InStock
TCIAR0224-25MG TCIAR0224-5MG
RepSox ≥98.0% (par HPLC)
RepSox
Formule: C₁₇H₁₃N₅
MW: 287,326 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09037561
Numéro CAS: 446859-33-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité