Serotonin creatinine sulphate monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Hydroxytryptamine Creatinine Sulphate
S0036-1G S0036-100MG
TCIAS0036-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAS0036-1G TCIAS0036-100MG
Serotonin creatinine sulphate monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Serotonin creatinine sulphate monohydrate
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 387,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149653
Numéro CAS: 61-47-2
Merck Index: 14,08462
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Water 4.0 to 4.7 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité