Span® 83
Fournisseur: TCI
S0063-25G S0063-500G
TCIAS0063-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0063-25G TCIAS0063-500G
Span® 83
Span® 83
Formule: C₄₂H₇₆O₇
Numéro MDL: MFCD00151568
Numéro CAS: 8007-43-0
EINECS: 232-360-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Saponification Value 149.0 to 160.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité